Merck
12358
Sigma-Aldrich
Iron(III) sulfate hydrate
technical, 21-23% Fe basis
Synonim(y):
Ferric sulfate hydrate
About This Item
Wzór liniowy:
Fe2(SO4)3 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
399.88 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Poziom jakości
klasa czystości
technical
stężenie
21-23% Fe
zanieczyszczenia
residual solvents, complies
ciąg SMILES
[Fe+3].[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Fe.3H2O4S/c;;3*1-5(2,3)4/h;;3*(H2,1,2,3,4)/q2*+3;;;/p-6
Klucz InChI
RUTXIHLAWFEWGM-UHFFFAOYSA-H
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)