Kluczowe dokumenty
12019
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, 7-nitrobenzofurazan-labeled
for fluorescence, ammonium salt, ≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
2(R),3-dipalmitoylglycero-1 -phospho-N-(7-nitro-2,1,3-benzoxadiazo1-4-y1)ethanolamine, L-β,γ-Dipalmitoyl-α-cephaline, 7-nitrobenzofurazan-labeled, N-(7-Nitro-benzofurazan-4-yl)-1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, N-(7-Nitrobenzofurazan-4-yl)-1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, N-NBD-Dipalmitoyl-L-α-Phosphatidylethanolamine, NBD-PE, Phosphatidylethanolamine 16:0, NBD-labeled
About This Item
klasa czystości
for fluorescence
Próba
≥98.0% (TLC)
fluorescencja
λex 459 nm; λem 528 nm in methanol
przydatność
suitable for fluorescence
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(CCCCCCCCCCCCCCC)OC[C@@H](OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COP(OCCNC1=CC=C([N+]([O-])=O)C2=NON=C12)(O)=O
InChI
1S/C43H75N4O11P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-40(48)54-35-37(57-41(49)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)36-56-59(52,53)55-34-33-44-38-31-32-39(47(50)51)43-42(38)45-58-46-43/h31-32,37,44H,3-30,33-36H2,1-2H3,(H,52,53)/t37-/m1/s1
Klucz InChI
ODWMPKRLTCWGFP-DIPNUNPCSA-N
Zastosowanie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)