Merck
11105
Sigma-Aldrich
Artemisia ketone
purum, ≥97.0% (GC)
Synonim(y):
3,3,6-Trimethyl-1,5-heptadien-4-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.23
Beilstein:
1701720
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
purum
Próba
≥97.0% (GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.466
gęstość
0.869 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
C\C(C)=C\C(=O)C(C)(C)C=C
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.