Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H5)2CHCH[NHCO2C(CH3)3]CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
341.40
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4880641
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
160 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](C(c1ccccc1)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C20H23NO4/c1-20(2,3)25-19(24)21-17(18(22)23)16(14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h4-13,16-17H,1-3H3,(H,21,24)(H,22,23)/t17-/m0/s1
InChI key
TYJDOLCFYZSNQC-KRWDZBQOSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?