Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1310,00 zł 982,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3235555
Assay:
≥98.0% (GC)
982,50 zł
Cena katalogowa1310,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
≥98.0% (GC)
functional group
hydroxyl, nitrile
SMILES string
OCc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C8H7NO/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4,10H,6H2
InChI key
PCOFIIVWHXIDGT-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (GC) | assay 95% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| functional group hydroxyl | functional group hydroxyl, nitrile | functional group fluoro, hydroxyl, nitrile | functional group hydroxyl |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
228.2 °F - closed cup
flash_point_c
109 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 332402-100ML | 04061826736722 |
| 227234-100ML | 04061838780676 |
| 227234-800ML | 04061837843587 |
| 09663-10G | 04061838657053 |