Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 404,00 zł |
Informacje o tej pozycji
404,00 zł
grade
biotech. grade
Quality Segment
vapor density
3.2 (vs air)
vapor pressure
80.1 mmHg ( 78.4 °C)
assay
≥99.8%
form
liquid
autoignition temp.
860 °F
expl. lim.
10.1 %
impurities
≤0.01% water (Karl Fischer)
evapn. residue
≤0.0003%
refractive index
n20/D 1.402
bp
77-78 °C (lit.)
mp
−123 °C (lit.)
density
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
corresponds for Infrared spectrum, in accordance for sequence analysis test
functional group
alkyl halide, chloro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCl
InChI
1S/C4H9Cl/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
InChI key
VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description biotech. grade, ≥99.8% | description ≥99% | description 99% | description ReagentPlus®, 99% |
| assay ≥99.8% | assay ≥99% | assay 99% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp −123 °C (lit.) | mp −140 °C (lit.) | mp −25 °C (lit.) | mp −123 °C (lit.) |
| density 0.886 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.873 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.851 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.886 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.402 | refractive index n20/D 1.396 (lit.) | refractive index n20/D 1.385 (lit.) | refractive index n20/D 1.402 (lit.) |
| bp 77-78 °C (lit.) | bp 68-70 °C (lit.) | bp 51-52 °C (lit.) | bp 77-78 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Chlorobutane
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
10.4 °F - closed cup
flash_point_c
-12 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?