Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H35NO3Si4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
353.75
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1957490
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
technical
Quality Level
assay
≥95% (GC)
form
liquid
density
0.891 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)O[Si](CCCN)(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H35NO3Si4/c1-17(2,3)14-20(12-10-11-13,15-18(4,5)6)16-19(7,8)9/h10-13H2,1-9H3
InChI key
KCJAIHQXOQUWTI-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
192.2 °F - closed cup
flash_point_c
89 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 19620-10ML | 04061838761941 |
| B90408-500ML | 04061837707506 |
| 19620-5ML | 04061836957353 |
| B90408-100ML | 04061837707490 |
| 09329-5ML | 04061838655363 |
| 09329-25ML | 04061836831424 |