Merck
09317
Sigma-Aldrich
p-Arsanilic acid
purum, ≥98.0% (T)
Synonim(y):
4-Aminobenzenearsonic acid, 4-Aminophenylarsonic acid, 4-Arsanilic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8AsNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.05
Beilstein:
1102334
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
purum
Próba
≥98.0% (T)
mp
≥300 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1ccc(cc1)[As](O)(O)=O
InChI
1S/C6H8AsNO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9,10)11/h1-4H,8H2,(H2,9,10,11)
Klucz InChI
XKNKHVGWJDPIRJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)