Merck
08986
Zestaw testowy Staphylo Monotec
suitable for microbiology
Synonim(y):
Zestaw testowy Monostaph, Zestaw testowy Staphylococcus Monotec
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41171621
Pozwól nam pomóc
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Level
application(s)
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Staphylococcus spp.
General description
Zestaw testowy Staphylo Monotec to nowy szybki test aglutynacyjny do różnicowania między Staphylococcus aureus i innymi gronkowcami. Metoda ta została oceniona dla próbek klinicznych i materiału spożywczego. Za pomocą tego zestawu można wykryć koagulazę i białko A na S. aureus w jednym kroku.
Other Notes
1 × Test reagent (Cat. No. 88786; vial with red cap), 5 ml
1x Control reagent (Cat. No. 69187; vial with white cap), 5 ml
40 × Analysis cards
(contains reagent for more than 100 tests)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
08986 Staphylo Monotec test kit
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
172456-2G04061838751584
814767005004022536623108
814767025004022536623115
87139-25ML04061833049846
87139-5ML04061833049907
87140-50ML04061833049938
87140-250ML04061833049921
172456-100G04061838751577
172456-500G04061838751591
04003-100MG04061838628657