Informacje o tej pozycji
NACRES:
NC.07
UNSPSC Code:
41115711
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
glass support, silica, highly purified matrix
feature
binder Gypsum/polymeric, fluorescent indicator
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × W
20 cm × 20 cm , recommended for aflatoxin separation
size
250 μm
particle size
8.0-12.0 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
Other Notes
this product will be discontinued, please find the alternative product here :
100390
100390
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silica gel on TLC plates
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 171859-10G | 04061838751270 |
| 171859-50G | 04061837375989 |
| 171859-2.5G | 04061838751287 |
| 08572-25EA-F | 04061838505217 |