Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.61
UNSPSC Code:
12352200
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócLegal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 153613-5G | 04061838741004 |
| 153613-100G | 04061833063439 |