Merck
07727
Sigma-Aldrich
2-Amino-4,5-dimethoxybenzonitrile
technical, ≥95% (HPLC)
Synonim(y):
6-Aminoveratronitrile
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H2(OCH3)2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.19
Beilstein:
2372149
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
klasa czystości
technical
Próba
≥95% (HPLC)
mp
96-101 °C (lit.)
96-101 °C
ciąg SMILES
COc1cc(N)c(cc1OC)C#N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)