Przejdź do
228907
2-Nitrobenzenesulfonamide
98%
Synonim(y):
NSC 23381, NSC 629275
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
318,00 zł
238,50 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
498,00 zł
373,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
O2NC6H4SO2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
238,50 zł
Cena katalogowa318,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
mp
190-192 °C (lit.)
functional group
nitro
SMILES string
NS(=O)(=O)c1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O4S/c7-13(11,12)6-4-2-1-3-5(6)8(9)10/h1-4H,(H2,7,11,12)
InChI key
GNDKYAWHEKZHPJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in synthesis of:
  • Cyclic nitrogen compounds via intramolecular hydroamination
  • Pentacyclic lycopodium alkaloid huperzine-Q
  • Pyrrolidines
  • Intermolecular C-H insertion reactions
Reactant involved in intermolecular amination of allyl alcohols
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M51407M84410M3394
description
98%
description
98%
description
98%
description
≥98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
assay
≥98%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
190-192 °C (lit.)
mp
57-59 °C (lit.)
mp
-
mp
-
functional group
nitro
functional group
-
functional group
aldehyde
functional group
ketone
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)