Merck
07033
N,N-Bis-((S)-1-phenylethyl)dibenzo[d,f][1,3,2]dioxaphosphepin-6-amine
≥99.0%
Synonim(y):
(S,S)-N-(5,7-Diox-6-phosphadibenzo[a,c]cyclohepten-6-yl)bis(1-phenylethyl)amine, O,O′-(2,2′-Biphenyldiyl) N,N-bis[(S)-1-phenylethyl]phosphoramidite, BIPOL-A1(S)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H26NO2P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
439.49
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥99.0%
form
powder
optical activity
[α]/D -250±10°, c = 1 in toluene
reaction suitability
reaction type: click chemistry
mp
99-102 °C
SMILES string
C[C@H](N([C@@H](C)c1ccccc1)P2Oc3ccccc3-c4ccccc4O2)c5ccccc5
InChI
1S/C28H26NO2P/c1-21(23-13-5-3-6-14-23)29(22(2)24-15-7-4-8-16-24)32-30-27-19-11-9-17-25(27)26-18-10-12-20-28(26)31-32/h3-22H,1-2H3
InChI key
JISGHECLGYELKD-UHFFFAOYSA-N
Application
N,N-Bis-((S)-1-phenylethyl)dibenzo[d,f][1,3,2]dioxaphosphepin-6-amine can be used:
  • In the iridium catalyzed allylic arylation.
  • To prepare a copper complex (Cu2X2L3), which is used to detect the transmetalation intermediates in asymmetric addition reactions using ZnEt2.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Elusive Transmetalation Intermediate in Copper-Catalyzed Conjugate Additions: Direct NMR Detection of an Ethyl Group Attached to a Binuclear Phosphoramidite Copper Complex
von Rekowski F, et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(32), 11389-11395 (2014)
Enantioselective Iridium-Catalyzed Allylic Arylation
Polet D, et al.
Chemistry?A European Journal , 15(5), 1205-1216 (2009)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
N5501-25G04061834117018
N5501-1G04061834117001
N5501-5G04061834117025
07033-100MG-F04061833489710