Kluczowe dokumenty
07012
m-FC Agar modified for Klebsiella, Vegitone
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonim(y):
Vegitone m-FC Agar modified for Klebsiella, m-Fecal Coliform Agar modified for Klebsiella, Vegitone
About This Item
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
agar, 15.0 g/L
aniline blue, 0.1 g/L
inositol, 10.0 g/L
proteose peptone (vegetable), 5.0 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
synthetic detergent, 1.5 g/L
tryptose (vegetable), 10.0 g/L
yeast extract, 3.0 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
metody
microbiological culture: suitable
pH końcowe
7.4±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
agriculture
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
przydatność
selective and differential for Enterobacter spp.
selective and differential for Klebsiella spp.
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?