Merck
06755
Supelco
Isobutylamine
analytical standard
Synonim(y):
1-Amino-2-methylpropane
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
73.14
Beilstein:
385626
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
zanieczyszczenia
≤1.0% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.396-1.398
n20/D 1.397 (lit.)
bp
64-71 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
gęstość
0.736 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
CC(C)CN
InChI
1S/C4H11N/c1-4(2)3-5/h4H,3,5H2,1-2H3
Klucz InChI
KDSNLYIMUZNERS-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
15.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-9 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mirlinda Biba et al.
Journal of chromatography. A, 1363, 250-256 (2014-08-02)
Fast chiral supercritical fluid chromatography (SFC) separations have become important due to the increasing use of high-throughput experimentation (HTE) in organic synthesis. These HTE experiments can generate hundreds of samples for chiral analysis that need to be assayed in a
Lars Erik Uggerhøj et al.
FEBS letters, 588(17), 3291-3297 (2014-07-27)
The inclusion of peptoid monomers into antimicrobial peptides (AMPs) increases their proteolytic resistance, but introduces conformational flexibility (reduced hydrogen bonding ability and cis/trans isomerism). We here use NMR spectroscopy to answer how the insertion of a peptoid monomer influences the