Merck
06571
Amine ionophore I
Selectophore, function tested
Synonim(y):
Calix[6]arene-hexaacetic acid hexaethylester
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C66H72O18
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1153.27
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
26111700
Beilstein/REAXYS Number:
5231462
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
Selectophore
form
powder
quality
function tested
SMILES string
CCOC(=O)COc1c2Cc3cccc(Cc4cccc(Cc5cccc(Cc6cccc(Cc7cccc(Cc1ccc2)c7OCC(=O)OCC)c6OCC(=O)OCC)c5OCC(=O)OCC)c4OCC(=O)OCC)c3OCC(=O)OCC
InChI
1S/C66H72O18/c1-7-73-55(67)37-79-61-43-19-13-20-44(61)32-46-22-15-24-48(63(46)81-39-57(69)75-9-3)34-50-26-17-28-52(65(50)83-41-59(71)77-11-5)36-54-30-18-29-53(66(54)84-42-60(72)78-12-6)35-51-27-16-25-49(64(51)82-40-58(70)76-10-4)33-47-23-14-21-45(31-43)62(47)80-38-56(68)74-8-2/h13-30H,7-12,31-42H2,1-6H3
InChI key
LSVIETSWDFUREK-UHFFFAOYSA-N
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Ionophore used in polymeric membrane electrodes selective for primary amines
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
X.H. Gu et al.
Analyst, 118, 863-863 (1993)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
296309-6X1L04061826649930
296309-100ML04061837532733
296309-200L04061838161437
296309-200L-KL04061838151940
589591010004065267986609
360481-4X2.5L04061837566035
360481-500ML04061837566059
360481-2L04061837566004
34857-100ML04061826763490
34857-2.5L04061841258841
34857-500ML04061838443106