Kluczowe dokumenty
06031501
Cinnamon oil
secondary reference standard
About This Item
Numer CAS:
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
HWI
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
matrix material
Opis ogólny
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
176.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
80 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)