Kluczowe dokumenty
05991501
Pine needle oil
secondary reference standard
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
HWI
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
matrix material
Opis ogólny
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Central nervous system,Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
98.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
37 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)