Merck
05571501
Clove oil
secondary reference standard
Synonim(y):
Eugenia spp., Oil of cloves
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
okres trwałości
limited shelflife, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
HWI
współczynnik refrakcji
n20/D 1.532 (lit.)
bp
251 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
matrix material
Działania biochem./fizjol.
Essential oil used for its medicinal properties. Immunomodulator and anti-inflammatory.
Inne uwagi
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Phytochemicals: Eugenol (quantitative)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
239.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
115 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)