Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H18FNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
283.30
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
color
white
mp
110-116 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C14H18FNO4/c1-14(2,3)20-13(19)16-11(8-12(17)18)9-4-6-10(15)7-5-9/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1
InChI key
WRVBNEFIXONNFA-NSHDSACASA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 05102-500MG-F | 04061832593067 |