Kluczowe dokumenty
05024
3,6-Dimethoxy-N-(2-maleimidoethyl)phthalimide
Synonim(y):
2-(2-Maleimidoethyl)-4,7-dimethoxy-1,3-isoindoledione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H14N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.29
Kod UNSPSC:
41100000
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)