Merck
04954
Sigma-Aldrich
RBS Sericlean
About This Item
Kod UNSPSC:
41103206
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
ion chromatography: suitable
gęstość
1.16 g/mL at 20 °C
Informacje prawne
RBS is a trademark of Chemical Products R. Borghgraef S.A.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.