Merck
04913
Sigma-Aldrich
cis-2-Amino-1-cyclooctanecarboxylic acid hydrochloride
≥95.0%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H17NO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.70
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95.0%
Postać
powder
kolor
colorless to white
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Cl[H].N[C@H]1CCCCCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C9H17NO2.ClH/c10-8-6-4-2-1-3-5-7(8)9(11)12;/h7-8H,1-6,10H2,(H,11,12);1H/t7-,8+;/m1./s1
Klucz InChI
CGMSVJGKMJLCPS-WLYNEOFISA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)