Merck
04907
Sigma-Aldrich
N,N-Bis-[(R)-1-phenylethyl]dibenzo[d,f][1,3,2]dioxaphosphepin-6-amine
≥99.0%
Synonim(y):
(R,R)-N-(5,7-Diox-6-phosphadibenzo[a,c]cyclohepten-6-yl)bis(1-phenylethyl)amine, O,O′-(2,2′-Biphenyldiyl) N,N-bis[(R)-1-phenylethyl]phosphoramidite, BIPOL-A1(R)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H26NO2P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
439.49
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥99.0%
czystość optyczna
enantiomeric ratio: ≥97.0:3.0
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
mp
99-102 °C
grupa funkcyjna
amine
phenyl
ciąg SMILES
C[C@@H](N([C@H](C)c1ccccc1)P2Oc3ccccc3-c4ccccc4O2)c5ccccc5
InChI
1S/C28H26NO2P/c1-21(23-13-5-3-6-14-23)29(22(2)24-15-7-4-8-16-24)32-30-27-19-11-9-17-25(27)26-18-10-12-20-28(26)31-32/h3-22H,1-2H3
Klucz InChI
JISGHECLGYELKD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Można zastosować N,N-bis-[(R)-1-fenyloetylo]dibenzo[d,f][1,3,2]dioksafosfepin-6-aminę:
  • W asymetrycznej hydrowinylacji 1,3-dienu.[1]
  • W 1,4-asymetrycznej sprzężonej addycji 3-podstawionych cykloheksenonów katalizowanej miedzią.[2]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Asymmetric Sequential Cu-Catalyzed 1, 6/1, 4-Conjugate Additions of Hard Nucleophiles to Cyclic Dienones: Determination of Absolute Configurations and Origins of Enantioselectivity
Blons C, et al.
Chemistry?A European Journal , 23(31), 7515-7525 (2017)
Broadly Applicable Stereoselective Syntheses of Serrulatane, Amphilectane Diterpenes, and Their Diastereoisomeric Congeners Using Asymmetric Hydrovinylation for Absolute Stereochemical Control
Tenneti S, et al.
Journal of the American Chemical Society, 140(31), 9868-9881 (2018)