Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
SMILES string
C1O[C@@H]1COc2ccccc2
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-4-8(5-3-1)10-6-9-7-11-9/h1-5,9H,6-7H2/t9-/m1/s1
InChI key
FQYUMYWMJTYZTK-SECBINFHSA-N
General description
The epoxide hydrolase isolated from Bacillus megaterium ECU1001 can preferentially hydrolyze the (R)-enantiomer of racemic phenyl glycidyl ether to yield optically pure (S)-phenyl glycidyl ether.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
159.8 °F
flash_point_c
71 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Biocatalytic preparation of (S)-phenyl glycidyl ether using newly isolated Bacillus megaterium ECU1001.
Journal of Molecular Catalysis. B, Enzymatic, 13(4), 61-68 (2001)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 04855-5G-F | 04061838635815 |