Wybierz wielkość
5 ML
820,00 zł
820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CH3BrO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.00
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócInChI key
ITYJDNHFRZSTJY-UHFFFAOYSA-N
SMILES string
CS(Br)(=O)=O
InChI
1S/CH3BrO2S/c1-5(2,3)4/h1H3
assay
≥98.0%
refractive index
n20/D 1.510
density
1.954 g/mL at 20 °C (lit.)
Quality Level
Powiązane kategorie
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?