Merck
04667
N-Alloc-1,4-butandiamine hydrochloride
≥98.0% (AT)
Synonim(y):
N-Alloc-1,4-diaminobutane hydrochloride, Allyl N-(4-aminobutyl)carbamate hydrochloride
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H16N2O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.69
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98.0% (AT)
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
SMILES string
Cl.NCCCCNC(=O)OCC=C
InChI
1S/C8H16N2O2.ClH/c1-2-7-12-8(11)10-6-4-3-5-9;/h2H,1,3-7,9H2,(H,10,11);1H
InChI key
QEQBSZVBKDDMTE-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
325260-5G04061826712825
325260-25G04061826712818