Przejdź do
04660585
(−)-Menthone
primary reference standard
Synonim(y):
(1R,4S)-p-Menthan-3-one, (2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1330,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.25
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
237-926-1
Beilstein/REAXYS Number:
2041368
MDL number:
1330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
primary reference standard
vapor pressure
0.5 mmHg ( 20 °C)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
HWI
refractive index
n20/D 1.45 (lit.)
bp
207-210 °C (lit.)
density
0.893 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)CC1=O
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1
InChI key
NFLGAXVYCFJBMK-BDAKNGLRSA-N
General description
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Application
Reference Standard in the analysis of herbal medicinal products
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: mentha
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
218235W26672063677
(−)-Menthone primary reference standard
04660585
(−)-Menthone
description
primary reference standard
description
90%
description
mixture of isomers, natural, ≥96%, FG
description
analytical standard
grade
primary reference standard
grade
-
grade
Halal, FG, Fragrance grade, natural, Kosher
grade
analytical standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
density
0.893 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.893 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
density
0.893 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
bp
207-210 °C (lit.)
bp
207-210 °C (lit.)
bp
-
bp
207-210 °C (lit.)
vapor pressure
0.5 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
0.5 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
0.5 mmHg ( 20 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (−)-Menthone
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
165.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
74 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)