Merck
04447
HybriScan D kit
Waste Water Microthrix parvicella, suitable for clinical testing, food and beverages, microbiology and in situ hybriziation
Synonim(y):
FastScan Ścieki Microthrix parvicella, Ścieki Microthrix parvicella D
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41171621
NACRES:
NA.85
Suitability:
Microthrix parvicella
Manufacturer/tradename:
(HybriScan)
Application(s):
clinical testing
food and beverages, microbiology
Technique(s):
microbe id | in situ hybridization: suitable
Storage temp.:
2-8°C
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
D Ścieki Microthrix parvicella, suitable for microbiology
manufacturer/tradename
(HybriScan)
Quality Segment
technique(s)
microbe id | in situ hybridization: suitable
application(s)
clinical testing
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Microthrix parvicella
General description
Zestawy HybriScan D wykrywają i jednocześnie identyfikują mikroorganizmy przy użyciu rRNA jako celu detekcji. Zasada opiera się na hybrydyzacji kanapkowej in situ z dwiema specyficznymi sondami. Ponieważ rRNA martwych komórek ulega degradacji w obecności RNazy, wykrywane są tylko żywe komórki. Każda komórka ma kilka tysięcy kopii rRNA, więc ani PCR, ani polimeraza nie są potrzebne do tej technologii, co oznacza, że ten test biologii molekularnej nie jest hamowany przez matrycę próbki, na przykład żywność, napoje i wodę.
Other Notes
Kalkulator ścieków HybriScan (szablon obliczeń)
Legal Information
HybriScan is a trademark of ScanBec GmbH
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D Ścieki Microthrix parvicella
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)