Merck
04322
Omeprazole-(5-methoxy-13C,d3)
analytical standard
Synonim(y):
[13C,2H3]-Omeprazole
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC16D3H16N3O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
349.43
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
storage temp.
−20°C
SMILES string
[2H][13C]([2H])([2H])Oc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)c(OC)c3C
Analysis Note
LC-MS identity conforms
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)