Merck
04007
Supelco
(1R)-(−)-Camphorquinone
analytical standard
Synonim(y):
(1R)-(−)-2,3-Bornanedione, 2,3-Bornanedione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.22
Beilstein:
2327696
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.5% (GC)
aktywność optyczna
[α]/D -106.0±4.0°, c = 0.2 in chloroform
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
mp
200-203 °C (lit.)
Zastosowanie
food and beverages
format
neat
ciąg SMILES
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)C2=O
InChI
1S/C10H14O2/c1-9(2)6-4-5-10(9,3)8(12)7(6)11/h6H,4-5H2,1-3H3/t6-,10+/m1/s1
Klucz InChI
VNQXSTWCDUXYEZ-LDWIPMOCSA-N
Opis ogólny
Camphorquinone, a 1,2-diketone, is a photoinitiator that finds wide use in the curing of resin composites. It functions by initiating the chain polymerization by free radical generation; typically with the aid of co-initiator amines.
Zastosowanie
(1R)-(-)-Camphorquinone may be used as an analytical standard for the determination of the analyte in dental resin composite restorations in the oral environment in contact with food and beverages, and biological samples by analytical techniques.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Infrared spectroscopic analysis of restorative composite materials' surfaces and their saline extracts
Ajaj R, et al.
Progress in biomaterials, 2(1), 9-9 (2013)
Sensitive chiral analysis by capillary electrophoresis
Garcia-Ruiz C and Marina ML
Electrophoresis, 27(1), 195-212 (2006)
D-erythrulose reductase can also reduce diacetyl: further purification and characterization of D-erythrulose reductase from chicken liver
Maeda M, et al.
Progress in biomaterials, 123(4), 602-606 (1998)
, book author=
Materials for the Direct Restoration of Teeth, 27(1), 195-212 (2016)
A visible light photochemical route to silver-epoxy nanocomposites by simultaneous polymerization-reduction approach
Yagci, Yusuf and Sangermano, Marco and Rizza, Giancarlo
Polymer, 49(24), 5195-5198 (2008)