Przejdź do
03940
2-Imidazolidinethione
purum, ≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
2-Thioxoimidazolidine, N,N′-Ethylenethiourea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
333,00 zł
249,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H6N2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-506-9
Beilstein/REAXYS Number:
106275
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
powder
249,75 zł
Cena katalogowa333,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
grade
purum
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
mp
196-200 °C
solubility
water: soluble 27.4 g/L at 20 °C
functional group
thiourea
SMILES string
S=C1NCCN1
InChI
1S/C3H6N2S/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)
InChI key
PDQAZBWRQCGBEV-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
45531I504927082
description
purum, ≥98.0% (HPLC)
description
PESTANAL®, analytical standard
description
98%
description
≥95%
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
98%
assay
≥95%
solubility
water: soluble 27.4 g/L at 20 °C
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
196-200 °C
mp
196-200 °C (lit.)
mp
196-200 °C (lit.)
mp
-
form
powder
form
-
form
-
form
powder
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Imidazolidinethione
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
target_organs
Thyroid
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
96-45-7
CAS No.
96-45-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)