Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 428,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 699,00 zł |
Informacje o tej pozycji
428,00 zł
Quality Segment
assay
98%
mp
196-200 °C (lit.)
functional group
thiourea
SMILES string
S=C1NCCN1
InChI
1S/C3H6N2S/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)
InChI key
PDQAZBWRQCGBEV-UHFFFAOYSA-N
Application
- 2-Imidazolidinethione has been used as a source of nitrogen and sulfur in the preparation of heteroatom functionalized carbon dots with enhanced photoluminescence (PL) emissions.
- It is a precursor for the synthesis of gel-polymer electrolyte based on cross-linked polyepichlorohydrin terpolymer (GECO), which can be used in lithium-sulfur batteries.
- It is also used as a vulcanization accelerator in the preparation of styrene-butadiene rubber (SBR) and rubber composites.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description purum, ≥98.0% (HPLC) | description PESTANAL®, analytical standard | description 99 atom % D |
| assay 98% | assay ≥98.0% (HPLC) | assay - | assay 99% (CP) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 196-200 °C (lit.) | mp 196-200 °C | mp 196-200 °C (lit.) | mp 19-20 °C (lit.) |
| functional group thiourea | functional group thiourea | functional group - | functional group - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Imidazolidinethione
signalword
Danger
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
target_organs
Thyroid
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
96-45-7
96-45-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?