Key Documents
03755
(S)-2-Fmoc-1,2,3,4-tetrahydronorharmane-3-carboxylic acid
≥98.0%
About This Item
Próba
≥98.0%
aktywność optyczna
[α]20/D +56±2°, c = 1% in DMF
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)[C@@H]1Cc2c(CN1C(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35)[nH]c6ccccc26
InChI
1S/C27H22N2O4/c30-26(31)25-13-21-20-11-5-6-12-23(20)28-24(21)14-29(25)27(32)33-15-22-18-9-3-1-7-16(18)17-8-2-4-10-19(17)22/h1-12,22,25,28H,13-15H2,(H,30,31)/t25-/m0/s1
Klucz InChI
IHHULIKSMJSELI-VWLOTQADSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)