Merck
03718
Supelco
Glutaraldehyde bis-(O-pentafluorophenylmethyloxime)
analytical standard
Synonim(y):
Glutaraldehyde-O-2,3,4,5,6-PFBHA-Oxime
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H12F10N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
490.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
analytical standard
Próba
≥98.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Fc1c(F)c(F)c(CO\N=C\CCC\C=N\OCc2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F)c(F)c1F
InChI
1S/C19H12F10N2O2/c20-10-8(11(21)15(25)18(28)14(10)24)6-32-30-4-2-1-3-5-31-33-7-9-12(22)16(26)19(29)17(27)13(9)23/h4-5H,1-3,6-7H2/b30-4+,31-5+
Klucz InChI
YAGVMVPKFZBARN-IBLZLIEZSA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)