Merck
03691
Sigma-Aldrich
Boc-β-Glu(OBzl)-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
Boc-L-β-glutamic acid 5-benzyl ester, Boc-L-β-homoaspartic acid 5-benzyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H23NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
337.37
Beilstein:
8430789
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (HPLC)
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(O)=O)CC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C17H23NO6/c1-17(2,3)24-16(22)18-13(9-14(19)20)10-15(21)23-11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3,(H,18,22)(H,19,20)/t13-/m1/s1
Klucz InChI
FAFJSSKTLCNWRJ-CYBMUJFWSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)