Merck
03629
5-Ethyl-2,3-dimethylpyrazine
analytical standard
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.19
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
956766
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥96.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
refractive index
n20/D 1.498-1.502
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCC1=NC(C)=C(C)N=C1
InChI
1S/C8H12N2/c1-4-8-5-9-6(2)7(3)10-8/h5H,4H2,1-3H3
InChI key
CIBKSMZEVHTQLG-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)