Merck
02568
cis-1-Bromo-2-ethoxyethylene
technical, ~85% (GC)
Synonim(y):
cis-2-Ethoxyvinyl bromide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H7BrO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.00
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
245-712-4
Beilstein/REAXYS Number:
1719935
MDL number:
Assay:
~85% (GC)
Pozwól nam pomóc
InChI key
BCFCTTHZFYZOHT-ARJAWSKDSA-N
InChI
1S/C4H7BrO/c1-2-6-4-3-5/h3-4H,2H2,1H3/b4-3-
SMILES string
CCO\C=C/Br
grade
technical
assay
~85% (GC)
refractive index
n20/D 1.474
bp
139-142 °C
density
1.42 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
bromo, ether
storage temp.
−20°C
Quality Level
Other Notes
Used to prepare the lithium compound[1]
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
125.6 °F - closed cup
flash_point_c
52 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
K.S.Y. Lan et al.
The Journal of Organic Chemistry, 43, 1595-1595 (1978)