Informacje o tej pozycji
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
113-115 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
mass shift
M+4
SMILES string
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H/i1D,2D,3D,4D
InChI key
BTJIUGUIPKRLHP-RHQRLBAQSA-N
General description
Application
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney,Liver
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 206547-5G | 04061838768711 |
| 206547-25G | 04061838768704 |
| 02533-10MG | 04061838617606 |