Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H25NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
367.44
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Fmoc-N-Me-Nle-OH, ≥96.0% (HPLC)
InChI
1S/C22H25NO4/c1-3-4-13-20(21(24)25)23(2)22(26)27-14-19-17-11-7-5-9-15(17)16-10-6-8-12-18(16)19/h5-12,19-20H,3-4,13-14H2,1-2H3,(H,24,25)/t20-/m0/s1
SMILES string
CCCC[C@H](N(C)C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI key
RZZXDYZWHUAOEK-FQEVSTJZSA-N
assay
≥96.0% (HPLC)
form
powder
color
white
mp
114-121 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?