Merck
02374
Supelco
Sodium 1,2-ethanedisulfonate
suitable for ion pair chromatography, ≥99.0% (T)
Synonim(y):
1,2-Ethanedisulfonic acid disodium salt, Disodium 1,2-ethanedisulfonate
About This Item
Wzór liniowy:
NaO3SCH2CH2SO3Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.16
Beilstein:
3920126
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116105
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NB.21
opis
anionic
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (T)
metody
HPLC: suitable
ion pair chromatography: suitable
λ
10 % in H2O
absorpcja UV
λ: 210 nm Amax: ≤0.1
λ: 220 nm Amax: ≤0.06
λ: 230 nm Amax: ≤0.04
λ: 260 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
przydatność
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C2H6O6S2.2Na/c3-9(4,5)1-2-10(6,7)8;;/h1-2H2,(H,3,4,5)(H,6,7,8);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
BJTHMUJCKBTCFR-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Compound for preparation of "edisylate" salts
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.