Przejdź do
00200595
Quercetin dihydrate
primary reference standard
Synonim(y):
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one dihydrate, 3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavone dihydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2000,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H10O7 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
338.27
EC Number:
204-187-1
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
Colour Index Number:
75670
Beilstein/REAXYS Number:
317313
2000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
primary reference standard
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
HWI
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
OC(C(O)=C1)=CC=C1C2=C(O)C(C3=C(O)C=C(O)C=C3O2)=O
InChI
1S/C15H10O7.2H2O/c16-7-4-10(19)12-11(5-7)22-15(14(21)13(12)20)6-1-2-8(17)9(18)3-6;;/h1-5,16-19,21H;2*1H2
InChI key
GMGIWEZSKCNYSW-UHFFFAOYSA-N
General description
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Application
Reference standard in the analysis of herbal medicinal products.
Biochem/physiol Actions
Quercetin dihydrate is a flavonoid with anticancer activity.
Quercetin dihydrate is a flavonoid with anticancer activity. Quercetin is a mitochondrial ATPase and phosphodiesterase inhibitor. It Inhibits PI3-kinase activity and slightly inhibits PIP kinase activity. Quercetin has antiproliferative effects on cancer cell lines, reduces cancer cell growth via type II estrogen receptors, and arrests human leukemic T cells in late G1 phase of the cell cycle.
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: allium angelica arnica carum echinacea eucalyptus ginkgo glycyrrhiza lycium pimpinella primula sambucus silybum
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y00010091592409PHL89263
Kwercetyna United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1592409
Kwercetyna
description
primary reference standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
phyproof® Reference Substance
grade
primary reference standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
primary reference standard
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
manufacturer/tradename
HWI
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
PhytoLab
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
form
powder
form
-
form
-
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Quercetin dihydrate
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 1
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the solubility, PKa, LogP, molecular weight and maximum absorption of 00200595 quercetin?
    1 answer
    1. The molecular weight of Quercetin hydrate is 302.24, on an anhydrous basis. The water content must be considered and is variable from lot to lot. The solubility, pKa, LogP, and absorption maximum are not determined. According to Drugbank the solubility in water is 261 ug/mL, the acidic pKa is 6.38 and the basic pKa is -4, and the LogP is 1.81 (per ALOGPS) and 2.16 (per Chemaxon). The absorbance maximum is not listed.
      See the link below for further information from Drugbank:
      https://go.drugbank.com/drugs/DB04216
      See the publication below for additional information on absorbance of Quercetin:
      https://www.jocpr.com/articles/determination-of-quercetin-by-uv-spectroscopy-as-quality-control-parameter-in-herbal-plant-cocculus-hirsutus.pdf