Kluczowe dokumenty
0092-PA
Sigma-Aldrich
3`-suTF-C3-PAA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.25
carrier
PAA carrier
linia produktu
PA-Series
Próba
95% (H-NMR)
Postać
lyophilized powder
masa cząsteczkowa
~20,000 Da
producent / nazwa handlowa
GlycoNZ
zakres etykietowania
20 mol% Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-co-N-acrylamide] ligand density
metody
ELISA: suitable
probe type
disaccharide
probe presentation
polymeric
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
PA-Series: Unlabeled Polyacrylamide Conjugates
This series of glycoconjugate probes consists of HOCH2CH2NH3+-salts for carboxylates and sulfates. PAA is poly[N-(2-hydroxyethyl) acrylamide], a flexible polymer chain which serves as an additional spacer. The spacer-arm for oligosaccharides is normally –(CH2)3–.
Zastosowanie
Glycoconjugates are used to study the functions of carbohydrates, carbohydrate-binding proteins in biological processes, and on the discovery of new carbohydrate-mediated interactions.
Uwaga dotycząca przygotowania
Purity: synthetic ω-aminoalkyl glycosides used for coupling with the polymer have a purity of >95% (HPLC and 1H-NMR)
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)