Merck
00925
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-(9-Fluorenyl)ethanol
≥99.0% (HPLC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H14O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥99.0% (HPLC)
czystość optyczna
enantiomeric ratio: 99.5:0.5 (HPLC)
ciąg SMILES
C[C@H](O)C1C2=C(C=CC=C2)C3=C1C=CC=C3
InChI
1S/C15H14O/c1-10(16)15-13-8-4-2-6-11(13)12-7-3-5-9-14(12)15/h2-10,15-16H,1H3/t10-/m0/s1
Klucz InChI
YSCDFPXLCCWBIS-JTQLQIEISA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)