Kluczowe dokumenty
00879
8-Acetoxypyrene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt
for fluorescence, ≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
1-Acetoxypyrene-3,6,8-trisulfonic acid trisodium salt, Trisodium-8-acetoxypyrene-1,3,6-trisulfonate
About This Item
klasa czystości
for fluorescence
Próba
≥98.0% (TLC)
mp
238-248 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
methanol: soluble
fluorescencja
λex 460 nm; λem 510 nm in 0.1 M potassium phosphate pH 8.0 (esterase)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].CC(=O)Oc1cc(c2ccc3c(cc(c4ccc1c2c34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Zastosowanie
Inne uwagi
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)