Merck
00839
Boc-Thr(Bzl)-PAM resin
extent of labeling: ~0.6 mmol/g loading
Synonim(y):
Boc-O-benzyl-L-threonine bound to PAM resin, Boc-Pro-PAM resin
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352200
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Quality Segment
extent of labeling
~0.6 mmol/g loading
particle size
100-200 mesh
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
4116604061836952402