Przejdź do
00820580
Verbascoside
primary reference standard
Synonim(y):
Acetoside, Kusaginin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2010,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H36O15
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
624.59
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
MDL number:
2010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
primary reference standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
HWI
SMILES string
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](OCCc3ccc(O)c(O)c3)O[C@H](CO)[C@H]2OC(=O)\C=C\c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C29H36O15/c1-13-22(36)23(37)24(38)29(41-13)44-27-25(39)28(40-9-8-15-3-6-17(32)19(34)11-15)42-20(12-30)26(27)43-21(35)7-4-14-2-5-16(31)18(33)10-14/h2-7,10-11,13,20,22-34,36-39H,8-9,12H2,1H3/b7-4+/t13-,20+,22-,23+,24+,25+,26+,27+,28+,29-/m0/s1
InChI key
FBSKJMQYURKNSU-ZLSOWSIRSA-N
General description
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Application
Reference Strandard in the analysis of herbal medicinal products
Biochem/physiol Actions
Phenylethanoid glycoside. Antioxidant and antiproliferative.
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: echinacea plantago
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR36991711455PHL89289
Verbascoside primary reference standard
00820580
Verbascoside
Verbascoside pharmaceutical secondary standard, certified reference material
PHR3699
Verbascoside
Werbaskozyd United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1711455
Werbaskozyd
Verbascoside phyproof® Reference Substance
PHL89289
Verbascoside
description
primary reference standard
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
phyproof® Reference Substance
grade
primary reference standard
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
pharmaceutical primary standard
grade
primary reference standard
manufacturer/tradename
HWI
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
PhytoLab
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Verbascoside
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)