Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 219,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COCHNaCOOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.10
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
251-918-5
Beilstein/REAXYS Number:
4127717
MDL number:
Assay:
≥97.0% (T)
Form:
powder
219,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97.0% (T)
form
powder
impurities
~0.5% water
functional group
ester
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].COC(=O)\C=C(\C)[O-]
InChI
1S/C5H8O3.Na/c1-4(6)3-5(7)8-2;/h3,6H,1-2H3;/q;+1/p-1/b4-3-;
InChI key
PZPFXRQPPDCUQY-LNKPDPKZSA-M
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% (T) | description 95% | description tested according to Ph. Eur. | description - |
| assay ≥97.0% (T) | assay 95% | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| form powder | form - | form powder | form - |
| functional group ester | functional group ester | functional group - | functional group - |
| impurities ~0.5% water | impurities - | impurities - | impurities - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?