Przejdź do
K7125
(±)-3-Methyl-2-oxovaleric acid sodium salt
Synonim(y):
(±)-Sodium 3-methyl-2-oxovalerate, 3-Methyl-2-oxopentanoic acid sodium salt, DL-α-Keto-β-methylvaleric acid sodium salt, Ketoisoleucine sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1060,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2CH(CH3)COCOONa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.12
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
266-503-4
Beilstein/REAXYS Number:
7779663
MDL number:
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
lipid type
saturated FAs
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].CCC(C)C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H10O3.Na/c1-3-4(2)5(7)6(8)9;/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9);/q;+1/p-1
InChI key
SMDJDLCNOXJGKC-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
(±)-3-Methyl-2-oxovaleric acid sodium salt is a mixture of the D- and L-3-methyl-2-oxovaleric acids. 3-methyl-2-oxovaleric acid is used as a substrate to study the specificity, distribution and kinetics of α-keto acid dehydrogenases. α-keto-β-methylvaleric acid is used to inhibit the mitochondrial α-ketoglutarate dehydrogenase complex (KGDHC) to induce and study nerve cell death. α-keto-β-methylvaleric acid may be studied as a reactive oxygen scavenger.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
198978K0629198994
description
-
description
≥98%
description
leucine metabolite
description
95%
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
lipid type
saturated FAs
lipid type
-
lipid type
-
lipid type
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)